4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27627.03
H27627.06
H27627.03EA
81.9
EUR
H27627.03
H27627.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 99768-12-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD01632203
Fórmula:
C₈H₉BO₄ Ponto de Fusão: 220…225 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01632203 Número CAS: 99768-12-4 |