Print…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
591130-1G 591130-5G
SIAL591130-1GEA 96.3 EUR
SIAL591130-1G SIAL591130-5G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Número MDL : MFCD02093046
Número CAS: 99769-19-4