2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17958.03
L17958.06
L17958.03EA
39
EUR
L17958.03
L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 374538-03-1
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 8313459
Fórmula:
C₈H₉BO₄ Ponto de Fusão: 68…70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179452 Número CAS: 374538-03-1 |