Print…
4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13773.09 A13773.18
A13773.09EA 58.9 EUR
A13773.09 A13773.18
4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 40663-68-1 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5695 Boiling Point: 150-152°/18mm Beilstein Reference: 2206924 MDL No.: MFCD00014133
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 150…152 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,058
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014133
Número CAS: 40663-68-1
EINECS: 255-027-2