Print…
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L01473.14 L01473.22
L01473.14EA 51.6 EUR
L01473.14 L01473.22
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3) ≥99%
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Purity: 99% CAS No.: 101-55-3 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 304-305° Beilstein Reference: 1308972 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000094
Fórmula: C₁₂H₉BrO
Ponto de ebulição: 304…305 °C
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Densidade: 1,420
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000094
Número CAS: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
UN: 3082
ADR: 9,III