3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17714.22
A17714.36
A17714.22EA
52.3
EUR
A17714.22
A17714.36
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥97%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Purity: 97%
CAS No.: 2530-85-0
Molecular Formula: C10H20O5Si
Formula Weight: 248.35
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.431
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 1952435
MDL No.: MFCD00008593
Fórmula:
C₁₀H₂₀O₅Si Ponto de ebulição: 190 °C Densidade: 1,045 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008593 Número CAS: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |