N-Benzylglycine ethyl ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 2-(benzylamino)acetate
L15496.14
L15496.22
L15496.36
L15496.14EA
56.9
EUR
L15496.14
L15496.22
L15496.36
N-Benzylglycine ethyl ester ≥97%
N-Benzylglycine ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 6436-90-4
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 193.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5053
Boiling Point: 102-104°/1mm
Beilstein Reference: 2104816
MDL No.: MFCD00009174
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 102…104 °C (1 mmHg) Densidade: 1,048 Ponto de Inflamação: 112 °C (233 °F) |
Número MDL :
MFCD00009174 Número CAS: 6436-90-4 EINECS: 229-218-6 |