Print…
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
105950100 105950500
ACRO105950100EA 29.9 EUR
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
N-Benzylglycine ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 140…142 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009174
Número CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %