Print…
3,6-Dioxaoctamethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
385506-100ML 385506-500ML
SIAL385506-100MLEA 117 EUR
SIAL385506-100ML SIAL385506-500ML
3,6-Dioxaoctamethylenediamine, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Fórmula: C₆H₁₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00040474
Número CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6