Print…
2-Aminoethyl hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
06720-100G 06720-500G
SIAL06720-100GEA 103 EUR
SIAL06720-100G SIAL06720-500G
2-Aminoethyl hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Fórmula: C₂H₇NO₄S
Número MDL : MFCD00008179
Número CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7