Print…
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
A15433.14 A15433.22 A15433.36
A15433.14EA 55.6 EUR
A15433.14 A15433.22 A15433.36
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98%
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Purity: 98% CAS No.: 3030-47-5 Molecular Formula: C9H23N3 Formula Weight: 173.30 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -20° Boiling Point: 199° Beilstein Reference: 1741396 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00014876
Fórmula: C₉H₂₃N₃
Peso Molecular: 173.30 g/mol
Ponto de ebulição: 199 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 0.830
Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014876
Número CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
ADR: 8 II