Print…
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
416950250 416951000 416955000 416950000
ACRO416950250EA 37.4 EUR
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000 416950000.
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98+%
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Fórmula: C₉H₂₃N₃
Peso Molecular: 173.30 g/mol
Ponto de Fusão: 18 °C
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014876
Número CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %