Print…
Triethyl methanetricarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08356.06 L08356.14
L08356.06EA 31 EUR
L08356.06 L08356.14
Triethyl methanetricarboxylate ≥98%
Triethyl methanetricarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 6279-86-3 Molecular Formula: C10H16O6 Formula Weight: 232.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 1793645 MDL No.: MFCD00009150
Fórmula: C₁₀H₁₆O₆
Ponto de ebulição: 253 °C
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Densidade: 1,095
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009150
Número CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2