Print…
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
139630250 139631000
ACRO139630250EA 105 EUR
ACRO139630250 ACRO139631000
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Triethyl methanetricarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₆
Ponto de ebulição: 253 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 1,1 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009150
Número CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %