Print…
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T59854-100G T59854-25G
SIALT59854-100GEA 267 EUR
SIALT59854-100G SIALT59854-25G
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate, Sigma-Aldrich®
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₈O₆
Número MDL : MFCD00009154
Número CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9