Print…
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
139610250 139611000
ACRO139610250EA 35 EUR
ACRO139610250 ACRO139611000
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate 99%
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₈O₆
Ponto de ebulição: 99 °C (,5 mmHg)
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009154
Número CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %