Print…
Glycine propyl ester hydrochloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Glycine n-propyl ester hydrochloride
H50250.03 H50250.06
H50250.03EA 40.8 EUR
H50250.03 H50250.06
Glycine propyl ester hydrochloride
Glycine propyl ester hydrochloride
CAS No.: 13049-01-9 Molecular Formula: H2NCH2CO2(CH2)2CH3.HCl Formula Weight: 117.15 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD00151829
Fórmula: C₅H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151829
Número CAS: 13049-01-9
EINECS: 235-925-0