Print…
Glycine tert-butyl ester hydrochloride (H-Gly-OtBu.HCl) ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
G0254-1G G0254-25G G0254-5G
TCIAG0254-1GEA 17 EUR
TCIAG0254-1G TCIAG0254-25G TCIAG0254-5G
Glycine tert-butyl ester hydrochloride (H-Gly-OtBu.HCl) ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl)
Fórmula: C₆H₁₄ClNO₂
Peso Molecular: 167.64 g/mol
Número MDL : MFCD00058255
Número CAS: 27532-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e4627e012a974078c3256c59e330c63e34c5929&vid=7e4627e012a974078c3256c59e330c63e34c5929&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %