Print…
Glycine tert-butyl ester hydrochloride (H-Gly-OtBu.HCl) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
L17116.03 L17116.06
L17116.03EA 31.1 EUR
L17116.03 L17116.06
Glycine tert-butyl ester hydrochloride (H-Gly-OtBu.HCl) ≥99%
Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl)
Purity: 99% CAS No.: 27532-96-3 Molecular Formula: H2NCH2CO2C(CH3)3.HCl Formula Weight: 167.64 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 3989048
Fórmula: C₆H₁₄ClNO₂
Peso Molecular: 167.64 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 140 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058255
Número CAS: 27532-96-3
EINECS: 214-223-8