Print…
2-Amino-2-cyanoacetamide 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
382760050 382760250
ACRO382760050EA 59 EUR
ACRO382760050 ACRO382760250
2-Amino-2-cyanoacetamide 97+%
2-Amino-2-cyanoacetamide
Fórmula: C₃H₅N₃O
Ponto de Fusão: 120…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040532
Número CAS: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Beige to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Titration with HClO4 ≥97.0 %