N-(2-Chloroethyl)acetamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
184520100
184520500
ACRO184520100EA
42.4
EUR
ACRO184520100
ACRO184520500
N-(2-Chloroethyl)acetamide 98%
N-(2-Chloroethyl)acetamide
Fórmula:
C₄H₈ClNO Densidade: 1,2 g/cm³ Ponto de Inflamação: 110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000965 Número CAS: 7355-58-0 EINECS: 230-884-5 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |