Print…
Dimetilamina 2 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
391956-100ML 391956-800ML
SIAL391956-100MLEA 140 EUR
SIAL391956-100ML SIAL391956-800ML
Dimetilamina 2 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Dimetilamina
Fórmula: C₂H₇N
Peso Molecular: 45.08 g/mol
Ponto de ebulição: 6.9
Ponto de Fusão: -92.8
Densidade: 0.938
Ponto de Inflamação: -55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008288
Número CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03278