Dimetilamina 2 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27665.AE
H27665.AU
H27665.AEEA
97.9
EUR
H27665.AE
H27665.AU
Dimetilamina 2 M em THF
Dimetilamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: -36°(-33°F)
Boiling Point: ca 60°
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008288
Fórmula:
C₂H₇N Ponto de ebulição: ∼60 °C Densidade: 0,85 Ponto de Inflamação: –36 °C (–33 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008288 Número CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,3228 |