Print…
Dimetilamina 2 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388381000 388388000
388381000.EA 90.6 EUR
388381000. 388388000.
Dimetilamina 2 M em THF, AcroSeal®
Dimetilamina
Fórmula: C₂H₇N
Peso Molecular: 45.08 g/mol
Ponto de ebulição: 6.9
Ponto de Fusão: -92.8
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: –36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008288
Número CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03278
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M