Print…
Cyanamide 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C87908-1KG C87908-100G C87908-250G
SIALC87908-1KGEA 348 EUR
SIALC87908-1KG SIALC87908-100G SIALC87908-250G
Cyanamide 50% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Cyanamide
Fórmula: CH₂N₂
Número MDL : MFCD00007572
Número CAS: 420-04-2
EINECS: 206-992-3