Print…
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E28005-100G E28005-25G
SIALE28005-100GEA 57.1 EUR
SIALE28005-100G SIALE28005-25G
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Fórmula: C₈H₁₁NO₃
Peso Molecular: 169.18 g/mol
Número MDL : MFCD00009136
Número CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III