Print…
3-Methyl-3-oxetanemethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
277681-10G 277681-50G
SIAL277681-10GEA 60.1 EUR
SIAL277681-10G SIAL277681-50G
3-Methyl-3-oxetanemethanol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Número MDL : MFCD00010273
Número CAS: 3143-02-0