Print…
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
83160-25G 83160-500G 83160-100G
SIAL83160-25GEA 41.4 EUR
SIAL83160-25G SIAL83160-500G SIAL83160-100G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₇NO₃
Peso Molecular: 129.1 g/mol
Número MDL : MFCD00005272
Número CAS: 98-79-3
EINECS: 202-700-3