Print…
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
B24678.22 B24678.06 B24678.14
B24678.22EA 667 EUR
B24678.22 B24678.06 B24678.14
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4042-36-8 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 82133
Fórmula: C₅H₇NO₃
Peso Molecular: 129.12 g/mol
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066212
Número CAS: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0