Print…
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, DL-Pyroglutamic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
292915-100G 292915-5G
SIAL292915-100GEA 117 EUR
SIAL292915-100G SIAL292915-5G
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₇NO₃
Peso Molecular: 129.12 g/mol
Número MDL : MFCD00064322
Número CAS: 149-87-1
EINECS: 205-748-3