Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
H31867.03
H31867.09
H31867.03EA
27.2
EUR
H31867.03
H31867.09
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 4815-36-5
Molecular Formula: C13H13NO2S
Formula Weight: 247.32
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00126391
Fórmula:
C₁₃H₁₃NO₂S Peso Molecular: 247.32 g/mol Ponto de Fusão: 90…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00126391 Número CAS: 4815-36-5 |