Print…
Pyrrole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P73609-1G P73609-5G
SIALP73609-1GEA 75.6 EUR
SIALP73609-1G SIALP73609-5G
Pyrrole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂
Número MDL : MFCD00005219
Número CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9