Ammonium tetrachloroaurate hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
40434.03
40434.06
40434.03EA
182
EUR
40434.03
40434.06
Ammonium tetrachloroaurate hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Ammonium tetrachloroaurate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 13874-04-9
Molecular Formula: (NH4)AuCl4.xH2O
Formula Weight: 356.82(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Yellow-orange
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water and alcohol
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011503
Fórmula:
H₄AuCl₄N·H₂O Peso Molecular: 356.82 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011503 Número CAS: 13874-04-9 EINECS: 250-476-0 UN: 3260 ADR: 8 III |