Print…
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate (∼40% Ir)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
197550010 197550050
ACRO197550010EA 327 EUR
ACRO197550010 ACRO197550050
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate (∼40% Ir)
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate
Fórmula: H₂Cl₆Ir·6H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149907
Número CAS: 16941-92-7
EINECS: 241-012-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Black Powder or crystals
Assay 37 to 43 % (Ir)