2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D6511-10G
D6511-25G
D6511-50G
D6511-5G
D6511-10GEA
132
EUR
D6511-10G
D6511-25G
D6511-50G
D6511-5G
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Fórmula:
C₆H₂Cl₃NO Ponto de Fusão: 65,..67 °C (literatura) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001611 Número CAS: 101-38-2 EINECS: 202-937-2 UN: 3224 ADR: 4.1, |
|
Appearance (Colour) | Yellow to Orange |
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Solubility (Turbidity) | Clear |
Solubility (Colour), 50 mg/ml, Ethanol | Yellow |
Carbon | 32.4 - 36.0% |
Nitrogen | 6.3 - 7.3% |
Purity (TLC) | ≥95 % |
Suitability; Suitable For Use In The Detection Of Phenols | Suitable |