Print…
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.03037.0010 1.03037.0100
1.03037.0010EA 548 EUR
1.03037.0010 1.03037.0100
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Fórmula: C₆H₂Cl₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001611
Número CAS: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN: 3224
ADR: 4.1,
Encomendar
Assay (iodometric) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol) ≥ 800
Melting point 65 - 68
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid