5-Fluoroindoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54158.MD
H54158.03
H54158.06
H54158.MDEA
45.6
EUR
H54158.MD
H54158.03
H54158.06
5-Fluoroindoline ≥97%
5-Fluoroindoline
Purity: 97%
CAS No.: 2343-22-8
Molecular Formula: C8H8FN
Formula Weight: 137.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Fórmula:
C₈H₈FN |
Número MDL :
MFCD00214461 Número CAS: 2343-22-8 |