Print…
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I8250-1G I8250-25G I8250-5G
SIALI8250-1GEA 107 EUR
SIALI8250-1G SIALI8250-25G SIALI8250-5G
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-L-tyrosine
Fórmula: C₉H₁₀INO₃
Número MDL : MFCD00002608
Número CAS: 70-78-0
EINECS: 200-744-8