Print…
3-Nitro-L-tyrosine
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
89540-1 89540-5 89540-10 89540-25
CAYM89540-1EA 20.9 EUR
CAYM89540-1 CAYM89540-5 CAYM89540-10 CAYM89540-25
3-Nitro-L-tyrosine
3-Nitro-L-tyrosine
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₅
Peso Molecular: 226.3 g/mol
Número MDL : MFCD00007123
Número CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6