Print…
3-Nitro-L-tyrosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
A11018.06 A11018.14 A11018.22
A11018.06EA 65.6 EUR
A11018.06 A11018.14 A11018.22
3-Nitro-L-tyrosine ≥98%
3-Nitro-L-tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 621-44-3 Molecular Formula: C9H10N2O5 Formula Weight: 226.19 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2813157
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₅
Ponto de Fusão: ∼ 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007123
Número CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6