Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44318.09
44318.18
44318.09EA
106
EUR
44318.09
44318.18
Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (baseado nos metais)
Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Fórmula:
Cl₂MnO₈·6H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150255 Número CAS: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1,II |