Print…
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12309.22 12309.36
12309.22EA 59.8 EUR
12309.22 12309.36
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, grade reagente
Manganese(II) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 15364-94-0 Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 361.93 (253.84anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150255
Fórmula: Cl₂MnO₈·6H₂O
Peso Molecular: 361.931 g/mol
Ponto de Fusão: 165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150255
Número CAS: 15364-94-0
EINECS: 237-390-9
UN: 1481
ADR: 5.1 II