Print…
Triethyl phosphonoformiate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl (diethoxyphosphoryl)formate, Phosphonoformic acid, triethyl ester, Ethyl diethoxyphosphinylformate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43410.0010 8.43410.0100
8.43410.0010EA 36.7 EUR
8.43410.0010 8.43410.0100
Triethyl phosphonoformiate para síntese, Sigma-Aldrich®
Triethyl phosphonoformiate
Fórmula: C₇H₁₅O₅P
Número MDL : MFCD00009108
Número CAS: 1474-78-8
EINECS: 216-016-8