Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10488.09
L10488.04
L10488.09EA
135
EUR
L10488.09
L10488.04
Triethyl-4-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-4-phosphonobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 2327-69-7
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 117-119°/0.4mm
MDL No.: MFCD00015168
Fórmula:
C₁₀H₂₁O₅P Ponto de ebulição: 117…119 °C (0,4 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015168 Número CAS: 2327-69-7 |