Print…
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
L10190.09EA 71.8 EUR
L10190.09 L10190.18 L10190.TW
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98%
Triethyl-3-phosphonopropionate
Purity: 98% CAS No.: 3699-67-0 Molecular Formula: C9H19O5P Formula Weight: 238.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 127-129°/2mm Beilstein Reference: 1790966 MDL No.: MFCD00015167
Fórmula: C₉H₁₉O₅P
Ponto de ebulição: 127…129 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,094
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015167
Número CAS: 3699-67-0