Triethyl phosphonoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
A14120.0E
A14120.22
A14120.36
A14120.0EEA
753
EUR
A14120.0E
A14120.22
A14120.36
Triethyl phosphonoacetate ≥98%
Triethyl phosphonoacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 867-13-0
Molecular Formula: C8H17O5P
Formula Weight: 224.19
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -24°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 1343714
MDL No.: MFCD00009177
Fórmula:
C₈H₁₇O₅P Ponto de ebulição: 260…262 °C Ponto de Fusão: –24 °C Densidade: 1,125 Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009177 Número CAS: 867-13-0 EINECS: 212-757-6 |