Print…
Triethyl phosphonoacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
139701000 139705000 139700025
ACRO139701000EA 47.9 EUR
ACRO139701000 ACRO139705000 ACRO139700025
Triethyl phosphonoacetate 97%
Triethyl phosphonoacetate
Fórmula: C₈H₁₇O₅P
Ponto de ebulição: 260…262 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009177
Número CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g