Print…
2-Imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I601-1KG I601-25G I601-500G
SIALI601-1KGEA 764 EUR
SIALI601-1KG SIALI601-25G SIALI601-500G
2-Imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinone
Fórmula: C₃H₆N₂O
Número MDL : MFCD00005257
Número CAS: 120-93-4
EINECS: 204-436-4