Print…
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41417.0100 8.41417.9010
8.41417.0100EA 51.3 EUR
8.41417.0100 8.41417.9010
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012797
Número CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 182 - 184 °C (decomposition)
Molar Mass 186.08 g/mol
pH 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C