Print…
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
L05771.22 L05771.36
L05771.22EA 38.9 EUR
L05771.22 L05771.36
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride ≥99%
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 3647-69-6 Molecular Formula: C6H12ClNO.HCl Formula Weight: 186.08 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 3684083 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012797
Fórmula: C₆H₁₃Cl₂NO
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012797
Número CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8,III